Learn More
Descrizione
Filtration stand designed to adapt to a variety of different needs.
- 100% stainless steel for minimized cleaning effort
- Full autoclavability without disassembly
- Sterile venting in critical applications
- Reduced risk of secondary contamination
- Quick connection adapters for fast connection of tubing and fast interconnection of 2 manifolds
- Low working height for ergonomic working in laminar flow
- Accurately detects and quantifies microorganisms in liquid samples
- Method of choice for liquid testing
- Provides reliable and reproducible results
Specifica
Specifica
| Disposable | Reusable |
| Filter Type | Manifold |
| For Use With (Equipment) | Microsart™ Funnels and Microsart™ @Filter |
| Material | Stainless Steel |
| Sterility | Non-sterile |
| Quantity | 1 |
| Type | Microsart Manifold |
| Volume (Metric) | 100 to 250 mL |
| Length (Metric) | 474 mm |
| Width (Metric) | 98 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?