Learn More
Bochem™ Pince pour statif en Laboral à 3 doigts
Code produit 10228980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 à 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10228980 12 à 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10228980 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur B08256108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.80€
    69.55€ / 1 pièces
    Économisez 130.25€
    65% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Revêtus de PVC souple, les trois doigts de cette pince pour statif réglable de manière indépendante sont bien adaptés pour maintenir des objets délicats. La pince pour statif en Laboral à 3 doigts Bochem™ a une structure de base en alliage d’alumini
  • Fabrication en alliages d’aluminium Laboral.
  • Doigts revêtus de PVC.
  • La largeur de l’étendue est réglable indépendamment grâce à 2 vis de régulation.
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Pince du support
Matériau Laboral, PVC
Diamètre (métrique) 12 à 100 mm
Diamètre (métrique) de la tubulure extérieure 12 mm
Longueur (métrique) 140 mm
Longueur (métrique) du bras 140 mm
Dimensions (métrique) de la poignée de 12 à 100 mm
Jaw Type 3 broches
Diamètre (métrique) intérieur 12 à 100 mm