Learn More
Eppendorf™ Tubes à centrifuger Safe-Lock incolores pour usage en PCR
GREENER_CHOICE
Code produit 10398031 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10398031 1,5 ml 1000 pièces
10318661 0,5 ml 500 pièces
10073321 2 ml 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10398031 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030123328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.85€
    57.50€ / 1000 pièces
    Économisez 4.35€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Protégez vos échantillons avec ces tubes à centrifuger. Les tubes à centrifuger Safe-Lock incolores pour PCR Eppendorf™ disposent d’un couvercle Eppendorf Safe-Lock à charnière pour une protection exceptionnelle contre toute ouverture involontaire pendant l’incubation et le stockage.
Protect your samples with these centrifuge tubes. Eppendorf™ PCR Clean Colorless Safe-Lock Centrifuge Tubes feature a hinged Eppendorf Safe–Lock lid for outstanding protection against unintentional opening during incubation and storage.
  • Le polypropylène offre une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
  • Fabriqué sans utilisation d’agents de glissement, de plastifiants et de biocides ; substances dont il a été démontré qu’elles s’infiltrent dans l’échantillon à partir des consommables en plastique et qu’elles ont un effet négatif sur les résultats des essais biologiques
  • g-Safe™ : Une stabilité exceptionnelle de centrifugation pouvant atteindre 30 000 × g empêche la perte d’échantillons due à la rupture du tube et offre une sécurité supplémentaire lors du travail avec des échantillons dangereux
  • Fermeture précise du couvercle, pour des taux d’évaporation minimum en cas de stockage de longue durée
  • Fonctionnement garanti de -86 à 100°C
  • Surface de couvercle dépolie de grande taille, sur le côté, pour faciliter le marquage
  • Autoclavables lorsqu’il est ouvert (121°C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Volume (métrique) 1,5 ml
Quantité 1000 boîte
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Closure Included Oui
Type de produit Tube à centrifuger