Learn More
Eppendorf™ Carrousel et porte-pipettes Research 3 Neo
Code produit 30689724 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Carrousel à pipettes
Support pour pipettes
Positions:
1
6
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Positions Conditionnement
30689724 Carrousel à pipettes 6 1 pièce
30689699 Support pour pipettes 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30689724 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3116000236
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Nos carrousels, supports et dispositifs muraux flexibles s'adaptent à tous les courants Eppendorf instruments de manipulation manuelle des liquides
  • Le Eppendorf Le système de porte-pipettes permet de ranger tous les dispositifs mécaniques et électroniques actuels. Eppendorf pipettes et la plupart de leurs prédécesseurs
  • Carrousel à pipettes 2, blanc. Support rotatif avec 6 porte-pipettes. Eppendorf Research™ 3 neo pipettes
  • Carrousels et supports avec porte-pipettes et boîtiers de chargeur interchangeables, aucun outil requis
  • De larges pieds en caoutchouc protègent les carrousels et les supports des liquides renversés sur le plan de travail.
  • Des pictogrammes sur tous les boîtiers de chargeurs et porte-pipettes pour une identification claire au laboratoire.
  • Gagnez un espace précieux sur votre plan de travail grâce à Eppendorf Système de porte-pipettes
  • Avec un espace pouvant accueillir jusqu'à six pipettes monocanal ou multicanaux, vous pouvez facilement ranger toutes vos pipettes. Eppendorf pipettes et distributeurs multiples à portée de main
  • Nos carrousels, supports et dispositifs muraux flexibles s'adaptent à tous les courants Eppendorf les instruments manuels de manipulation de liquides ainsi que la plupart de leurs prédécesseurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Pipettes manuelles (6)
Matériau Polycarbonate
Positions 6
Forme Circulaire
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) 3 Néo
Quantité 1 de chaque
Type de produit Carrousel à pipettes
Étagères Aucune