Få mere at vide
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronic acid pinacol ester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15497106
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15497106 1 g 1g
15407116 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15497106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62168.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 943994-02-3
Molecular Formula C14H18BNO4
Molecular Weight (g/mol) 275.111
MDL Number MFCD12755796
InChI Key ZXOSNHPLTJAXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 3-oxo-2h,4h-benzo b 1,4 oxazine-6-boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-6-yl boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4h-1,4-benzoxazin-3-one
PubChem CID 46856474
IUPAC Name 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4H-1,4-benzoxazin-3-one
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)OCC(=O)N3
Tekniske data
Quantity 1 g
Formula Weight 275.11
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronic acid pinacol ester
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.