Learn More
TERUMO Seringue en 3 parties
Code produit 31924915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
31924915 1 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31924915 Fournisseur TERUMO Code fournisseur 8MDSS01LE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.67€
    8.53€ / 100 pièces
    Économisez 8.14€
    48% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Seringue sans aiguille avec siliconisation pour une mobilité optimale du plunger.
  • Le joint intégré assure un arrêt ferme et distinct
  • L’échelle graduée claire permet une dosage précise
  • Tube transparent pour la visualisation
  • Des poignées pour les doigts afin de faciliter la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Dispositif médical de classe IIa
Matériau Polypropylène (cylindre), Polypropylène (piston)
Calibre d’aiguille Aiguille non comprise
Sans latex Oui
Type de produit Seringue
Jetable Usage unique
Volume (métrique) 1 mL
Type de connexion Luer-Lock centré
Graduated Oui