Learn More
Fisherbrand™ Écrans de protection à 3 côtés contre les rayonnements bêta
Code produit 12367187 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
30 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Conditionnement
12367187 30 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12367187
Expédition estimée: 16-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cet écran de protection à 3 côtés Cleaver Scientific offre une protection contre les rayonnements bêta.
  • Bêta – Façade à 3 côtés 46 x 50 cm, côtés 30 x 50 cm
  • Disponible en petites, moyennes et grandes tailles, avec un fond incurvé de 15 cm de profondeur pour une utilisation avec des plateaux de sécurité, ou un fond plat de 30 x 30 cm pour une protection sous le plan de travail.
  • Protection contre les radiations Cleaver Scientific Protection contre les rayonnements bêta, écran à 3 faces, dimensions 500 mm (h) x 460 mm (l) x 300 mm (p)
Spécification
Profondeur (métrique) 30 cm
Type de produit Écran de radioprotection bêta
Largeur (métrique) 46 cm
Hauteur (métrique) 50 cm