Learn More
Masterflex™ Tubulure à 3 arrêts PharMed™ BPT
Description
- Durée de vie jusqu’à 30 fois plus longue que les tubulures en silicone dans les pompes péristaltiques
- Faible spallation de particules
- Peuvent être autoclavés à répétition
- Résiste au nettoyage et à la stérilisation CIP et SIP répétés
- Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
- Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF
- Fabrication de produits de test de diagnostic
- Systèmes de récolte de cellules et de traitement des milieux
- Fabrication de vaccins
- Chaînes de fabrication des bioréacteurs
- Filtration et fermentation de la production
- Garniture stérile
- Transfert de fluides sensibles au cisaillement
Spécification
Spécification
| Code couleur | Jaune/Bleu |
| Diamètre (métrique) interne | 1,52 mm |
| Matériau | PharMed BPT |
| Longueur totale (métrique) | 381 mm |
| À utiliser avec | Pour système de pompage ISMATEC |
| À utiliser avec (application) | Pour la quasi-totalité des applications de pompage |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
| Quantité d’emballage | 12 paquet |
| Couleur | Jaune translucide |
| Pression maximale | 22°psi |
| Afficher plus |