Learn More
Sharpsafe™ Récipient pour déchets tranchants 30 L
Code produit 17691715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Orange
Violet
Conditionnement:
1 pièce
15 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Conditionnement
17691715 Bleu 15 pièces
17661715 Orange 1 pièce
17671715 Violet 1 pièce
17681715 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17691715 Fournisseur Sharpsafe™ Code fournisseur 51802441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.99€
    241.72€ / 15 pièces
    Économisez 16.27€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les récipients Sharpsafe™ VernaCare de 5e génération sont fabriqués en matériaux recyclés à faible empreinte carbone, offrant une solution sûre et durable à votre gestion des déchets tranchants.
  • Le premier conteneur durable pour objets tranchants à usage unique au monde sur le marché.
  • Le modèle 30 litres grand volume est particulièrement adapté aux zones générant d’importantes quantités de déchets contaminés.
  • L’ouverture horizontale large garantit une élimination facile des déchets volumineux et permet un remplissage proportionnellement plus important par rapport aux ouvertures de type vertical pour déchets similaires, avec un grand volume de 30 L offrant un meilleur rapport coût/ efficacité dans les zones utilisation accrue.
  • Un couvercle translucide et une ligne de remplissage visible permettent d’assurer la sécurité de l’utilisateur en indiquant clairement quand la ligne de remplissage est atteinte.
  • Notre 30 litres Sharpsafe™ Les conteneurs sont spécialement conçus pour permettre l'élimination sécuritaire des objets tranchants médicaux et minimiser les risques de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Nos quatre clics audibles confirment que le couvercle et la base sont assemblés en toute sécurité pour une utilisation sûre. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
  • Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés robustes et de haute qualité qui empêchent la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
    • Couvercle semi-translucide – Contenu visible une fois rempli.
    • La protection de sécurité pivotante permet une élimination en toute sécurité.
    • Protection de couvercle fabriquée à partir de matériaux 100 % recyclés.
    • Étiquette moulée – offre une piste d'audit permanente qui ne peut être supprimée.
    • Temporaire& Fonction de fermeture finale
    • Zone de remplissage horizontale
    • Assemblage simple en 4 clics
    • Conforme aux normes énumérées ci-dessous
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Spécification
Capacité (métrique) 30 L
Certifications/Conformité Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2019, UN3291
Couleur de bouchon Bleu
Couleur Gris
Dimensions (L x l x H) 454 x 454 x 793 mm
Quantité 15/Carton
À utiliser avec (application) Élimination sûre des déchets tranchants cliniques
Type de produit Conteneur pour déchets tranchants