Learn More
Rephile™ Capteur de niveau de réservoir de 30 L
Code produit 15429659 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de purification d’eau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15429659 Système de purification d’eau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15429659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.51€
    152.60€ / 1 pièces
    Économisez 35.91€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avertissement : Ces produits sont fabriqués par Rephile. Rephile n’est ni affilié ni approuvé par Merck™.
Capteur de niveau de réservoir 30 L. Réutilisez le flotteur.
Avertissement : Ces produits sont fabriqués par Rephile. Rephile n’est ni affilié ni approuvé par Merck™.
Comparable à FTPF05380
Capteur de niveau de réservoir de 30 L. Comparable à FTPF05380. Réutilisez le flotteur.
Avertissement : Ces produits sont fabriqués par Rephile. Rephile n’est ni affilié ni approuvé par Merck™.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (équipement) Système de purification d’eau
Type Détecteur de niveau