Learn More
Nickel Electro™ Entonnoir de laboratoire en acier inox
Code produit 12963621 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
103 mm
165 mm
210 mm
Longueur (métrique) du tube:
55 mm
75 mm
90 mm
Hauteur (métrique):
115 mm
158 mm
205 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Longueur (métrique) du tube Hauteur (métrique) unitSize
12963621 103 mm 55 mm 115 mm 1 pièce
12983621 210 mm 90 mm 205 mm 1 pièce
12973621 165 mm 75 mm 158 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12963621 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur FUNSS100H
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec ou sans membranes filtrantes pour la filtration par gravité ainsi que pour des procédures d’entonnoir simples. L’entonnoir de laboratoire en acier inox Nickel Electro™ est ventilé pour permettre un flux complet et non inhibé de liqui
  • Entonnoir en acier inox durable, résistant aux éclaboussures et facile à nettoyer.
  • Peut être utilisé avec ou sans membranes filtrantes pour la filtration par gravité ainsi que pour des procédures d’entonnoir simples.
  • La flûte est ventilée pour permettre un débit complet et non inhibé.
  • Utilisable avec des liquides ou des solides.
  • La poignée peut également être utilisée comme point de suspension pratique lorsqu’elle n’est pas utilisée.
  • Finition lisse sur les surfaces internes facilitant le nettoyage ou la stérilisation de l’entonnoir.
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 103 mm
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 115 mm
Comprend Poignée
Longueur (métrique) du tube 55 mm