Learn More
Fisherbrand™ Spatules Chattaway en acier inox
Code produit 11726607 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
300 mm
350 mm
Conditionnement:
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11726607 100 mm 5 pièces
11523502 300 mm 5 pièces
11533502 350 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11726607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.29€
    17.37€ / 5 pièces
    Économisez 14.92€
    46% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Racle et soulève les matériaux dans des bouteilles ou des flacons. Les spatules Chattaway en acier inox Nickel Electro™ sont non magnétiques avec une finition brillante. Peuvent être utilisées pour des applications stériles.
Permet de gratter et de prélever des matières dans des bouteilles ou des flacons. Les spatules Chattaway en acier inox Nickel Electro™ non magnétiques ont une finition brillante. Peuvent être utilisées pour des applications stériles.
  • Fabriquées en acier inox 304 18/8
  • L’extrémité courbée et arrondie est utile pour racler ou soulever des matériaux dans des bouteilles ou des flacons
  • Non magnétique
  • Finition brillante
Spécification
Quantité 5 Paquets
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Spatule
Finition Luminosité
À utiliser avec (application) Pour les applications stériles
Largeur (métrique) de lame 10 mm
Température (métrique) Max -196°C à +550°C
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 100 mm