Learn More
Fisherbrand™ Spatules Chattaway micros avec revêtement en PTFE en acier inox
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Résistent à la détérioration due à un contact avec de l’eau portée à ébullition, des acides, des bases et la plupart des solvants
- Parfaites pour une utilisation dans un large éventail de composés
- Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques
- Largement utilisées, robustes et abordables
- Longueur = 150mm
- Largeur = 4mm
- Diamètre du corps central de 1,60 – “micro”
- Une extrémité plate, l’autre extrémité à un angle de 45°
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Revêtement | PTFE Xylan™ |
| Type de produit | Spatule |
| À utiliser avec (application) | Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques |
| Largeur (métrique) de lame | 4 mm |
| Température (métrique) Max | -195°C à +260°C |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 150 mm |