Learn More
Fisherbrand™ Spatules Chattaway micros avec revêtement en PTFE en acier inox
Code produit 11543512 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11543512 200 mm 1 pièce
11523512 100 mm 1 pièce
11533512 150 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11543512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.90€
    10.72€ / 1 pièces
    Économisez 1.18€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des résultats exceptionnels lorsque vous utilisez la spatule à revêtement en PTFE en acier inox pour vos principaux travaux de laboratoire. Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques, les spatules Chattaway micros avec revêtement en PTFE en acier inox Fisherbrand™ sont très utilisées, robustes, abordables et résistantes à la plupart des solvants.
  • Résistent à la détérioration due à un contact avec de l’eau portée à ébullition, des acides, des bases et la plupart des solvants
  • Parfaites pour une utilisation dans un large éventail de composés
  • Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques
  • Largement utilisées, robustes et abordables
  • Longueur = 200 mm
  • Largeur = 4 mm
  • Diamètre du corps central de 1,60 – “micro”
  • Une extrémité plate, l’autre extrémité à un angle de 45°
Spécification
Quantité 1 de chaque
Revêtement PTFE Xylan™
Type de produit Spatule
À utiliser avec (application) Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques
Largeur (métrique) de lame 4 mm
Température (métrique) Max -195°C à +260°C
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 200 mm