Learn More
Greiner Bio-One Microplaque de petit volume à puits profonds 384, polypropylène
GREENER_CHOICE
Code produit 10743544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Code-barres:
Aucun code-barres
Code-barres inclus
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Code-barres Conditionnement
10743544 Aucun code-barres 100 pièces
32043084 Code-barres inclus 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10743544 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 784201
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour réduire la consommation d’échantillons et miniaturiser les essais.
  • Les échantillons liquides ciblés minimisent la perte de composés précieux
  • Volume de travail important de 1 μL à 90 μL avec un volume mort inférieur à 1 μL
  • Jante d’étanchéité prononcée, spécialement conçue pour la compatibilité avec les systèmes d’étanchéité thermique
  • Résistance élevée aux produits chimiques et à la température
  • Scellable avec des films adhésifs ou des joints thermiques
  • Empreinte conforme à l’ANSI pour la compatibilité avec les systèmes automatisés
  • Exempt de DNase, RNase et ADN humain détectables
  • Apyrogène
  • Les applications polyvalentes incluent le transfert de composés, la préparation des tests, la pré-dilution, le stockage, l’étanchéité thermique et l’automatisation
  • Fabriqué selon les directives DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité DIN ISO 9001
Format Étalon
Array 16 x 24
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 384
Stérilité Non stérile
Volume total (métrique) du puits 107 μl
Type de puits Fond conique (puits en V)
Nb par paquet 100/boîte
Quantité 100/boîte