Learn More
Corning™ Microplaque à 384 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire, avec bride basse
GREENER_CHOICE
Code produit 15752907 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15752907 Blanc 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15752907 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3765
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couleur :blanc ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
  • Le fond du puits plat et optiquement transparent permet une observation directe au microscope
  • Utilisation avec les instruments de lecture ascendante et descendante
  • Traitement pour culture cellulaire pour offrir une adhérence optimale des cellules
  • Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits
  • Parois opaques pour empêcher les interférences entre les puits
  • Base basse de rebord conçue pour une personnalisation des codes-barres et la manipulation robotique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Array 16 x 24
Couleur Blanc
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 384
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type de puits Fond plat (puits en F)
Dimensions (L x l x H) 127,8 x 85,5 x 14,35 mm (5 x 3,36 x 0,56 po)
Profondeur (métrique) 11,6 mm
Diamètre (métrique) du puits Haut / Bas : 3,63/2,82 mm