Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond plat en PS non stériles à 384 puits
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001Le nombre de puits est quadrupléL’espacement entre les puits est de 4,5 mmP
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Type de liaison | Anti-fixation |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 15 à 145 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume total (métrique) du puits | 152 μl |
| Afficher plus |