Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à plateforme 3D
Code produit 15504080 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU, UK, CN
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
15504080 Prise EU, UK, CN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15504080
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Tapis en caoutchouc bosselé ; 6 bandes de fixation de tube
Offre un mouvement orbital lisse pour le mélange dans les flacons, les boîtes, les plaques et les tubes de culture.
Cette plateforme rotative offre un mouvement orbital lisse pour le mélange dans les flacons, les boîtes, les plaques et les tubes de culture
Inclut un tapis en caoutchouc bosselé et 6 bandes de sécurité pour tube
  • Réglage simple de la vitesse de 2 à 80 tr/min.
  • Mouvement non agressif idéal pour les gels de coloration sans détruire les bords ou pour garder les tissus fragiles intacts pendant l’incubation 
  • La grande plateforme peut accueillir les récipients les plus couramment utilisés grâce à un tapis antidérapant qui empêche le patinage 
  • L’alimentation basse tension permet un fonctionnement en chambre froide sûr et une faible consommation d’énergie 
  • La plage de températures de fonctionnement de 5°C à 40°C permet une utilisation dans des réfrigérateurs ou des incubateurs qui ne sont pas à CO2
  • Fonctionnement continu ou programmé avec arrêt automatique 
  • L’écran affichera les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
  • Poursuivez l’exécution à la dernière vitesse définie et avec le temps restant lorsque la puissance est rétablie.
  • Alarme sonore et visuelle : En mode programmé, lorsque le décompte atteint zéro, l’alarme retentit 5 fois, puis l’affichage de la durée indique “Fin” et clignote en permanence. Vous pouvez interrompre l’alarme en appuyant sur n’importe quelle touche.
  • Prise internationale 
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle de rotation 0 to 360°
Angle d’inclinaison 7°
Vitesse de rotation 2 à 80 tr/min
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Type de produit 3D Platform Rotator
Certifications/Conformité CE
Type de prise Prise EU, UK, CN
Matériau Plateforme en aluminium
Dimensions (L x l) de la plateforme 306 x 266 mm
Dimensions (L x l x H) 415 x 293 x 170 mm
Affichage LED
Plage de durée 0 min à 99 h et 59 min