Learn More
Thermo Scientific™ Bandelette indicatrice 3M™ Comply™
Code produit 11761351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
55 m x 18 mm
55 m x 24 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11761351 55 m x 24 mm 1 pièce
12986976 55 m x 18 mm 1 pièce
11741605 55 m x 24 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11761351 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 7000138230
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet au personnel du bloc opératoire et du service central de stérilisation de savoir en un coup d’œil si l’emballage a été soumis au processus de stérilisation. Le ruban indicateur 3M™ Comply™ change de couleur ou devient plus foncé lorsqu’
Permet au personnel du bloc opératoire et du service central de stérilisation de savoir en un coup d’œil si l’emballage a été exposé au processus de stérilisation. La bandelette indicatrice 3M™ Comply™ change de couleur ou devient plus foncée
Comme un moniteur d’exposition, les rubans indicateurs 3M™ scellent vos emballages en toute sécurité et permettent au personnel du bloc opératoire et du service central de stérilisation de savoir en un coup d’œil si l’emballage a été soumis à un processus de stérilisation. L’encre de l’indicateur chimique, imprimée en bandes diagonales, change de couleur ou devient plus foncée lorsqu’elle est exposée au procédé de stérilisation.
  • Le ruban indicateur à vapeur sans plomb est conçu pour être utilisé sur tous les emballages
  • Adhésif fiable adhérant au matériau d’emballage
  • Procédé de fabrication durable et sans solvant
  • Ne nécessite pas d’éliminer des déchets dangereux
  • Emballage repensé demandant jusqu’à 30 % de plastique en moins
  • Rouleaux pratiques, emballés individuellement et faciles à ouvrir
  • Sans plomb et sans latex ajouté
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la norme NF EN 867-1 classe A, ISO 11140-1 classe 1
Couleur Beige
Dimensions (L x l) 55 m x 24 mm
À utiliser avec (application) Vérification de la stérilisation
À utiliser avec (équipement) Autoclave
Longueur (métrique) 55 m
Type de produit Ruban indicateur
Caractéristiques Adhésif sans plomb, agressif, sensibleà la pression
Indicateur de stérilisation Oui
Méthode de stérilisation Vapeur
Largeur (métrique) extérieure 24 mm