Learn More
3M™ Absorbants pour produits chimiques standard
Code produit 10685315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
8 gal
12 gal.
14 gal
17 gal.
Type:
Feuilles absorbantes pour produits chimiques
Mini-boudin absorbant pour produits chimiques
Particules absorbantes pour produits chimiques
Sachet absorbant pour produits chimiques
Modèle:
P110
P200
P300
P500
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
200 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Type Modèle Conditionnement
10685315 17 gal. Feuilles absorbantes pour produits chimiques P110 200 pièces
12342459 12 gal. Mini-boudin absorbant pour produits chimiques P200 12 pièces
12332459 8 gal Sachet absorbant pour produits chimiques P300 -
12362459 14 gal Particules absorbantes pour produits chimiques P500 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10685315 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000088220
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Absorbez presque n’importe quel liquide avec ces sorbants chimiques
Les microfibres en PP fondu-soufflé absorbent des liquides tels que l’acide fluorhydrique et d’autres produits chimiques aqueux. Elles épongent la plupart des liquides dangereux désignés par l’EPA (en moyenne 10 fois leur poids).
  • Les sorbants sont exempts de poussière et de saletés ; ils ne contiennent pas de granulés abrasifs pouvant endommager les équipements coûteux
  • La base en polypropylène est chimiquement inerte et incinérée ; permet la séparation et le recyclage dans de nombreuses applications
  • Les cartons jaunes faciles à repérer protègent les sorbants contre la température et l’humidité pour un stockage sûr et à long terme
  • La boîte de distribution pratique (adaptée aux plans de travail ou aux montages muraux) protège les tampons et les oreillers faciles d’accès. Les tampons ou les rouleaux sont parfaits pour une utilisation sur les surfaces de travail et peuvent être découpés à la taille
  • Les mini-boudins entourent et contiennent les déversements, absorbés par les oreillers
  • 3M — Réf. catalogue : P110, P200, P208, P300, P500
Ces équipements de protection doivent être utilisés conformément aux instructions d’utilisation, aux avertissements et aux restrictions accompagnant chaque produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité OSHA 29 CFR 1910.132
Couleur Jaune
Capacité (impériale) 17 gal.
Capacité (métrique) 64,3 L
Matériau Polypropylène
Type Feuilles absorbantes pour produits chimiques
À utiliser avec (application) Pour le contrôle des déversements de certains liquides dangereux
Modèle P110
Dimensions (L x l) 33,02 x 27,94 cm (13 x 11 po)
Longueur (impériale) 13 in
Longueur (métrique) 33,02 cm
Largeur (impériale) 11 in
Largeur (métrique) 27,94 cm