Learn More
4-(5-(Bis(2-chloroethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoic acid hydrochloride, 99%, BLD Pharm™
Product Code. 30956624
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30956624 100 mg 100mg
30949931 250 mg 250mg
30953239 5 g 5g
30950662 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30956624 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD115311100mg
 Restricted Item
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifica
CAS 3543-75-7
Molecular Formula C16H22Cl3N3O2
MDL Number MFCD01658758
Quantity 100 mg
SMILES Cl.CN1C(CCCC(O)=O)=NC2=C1C=CC(=C2)N(CCCl)CCCl
Molecular Weight (g/mol) 394.72
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 4-(5-(Bis(2-chloroethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoic acid hydrochloride
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.