Learn More
Alfa Aesar™ 4-Benzylphenol, 98+%
Product Code. 11405107
Change view
Click to view available options
Quantity:
25g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11405107 25g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11405107 Supplier Alfa Aesar™ Supplier No. B22538.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
CAS 101-53-1
Boiling Point 320°C to 322°C
Molecular Formula C13H12O
MDL Number MFCD00002384
Quantity 25g
Beilstein 1449572
Merck Index 14,1143
Synonym p-benzylphenol, fesiasept, 4-hydroxydiphenylmethane, 4-hydroxyditane, 4-phenylmethyl phenol, phenol, 4-phenylmethyl, p-hydroxydiphenyl methane, alpha-phenyl-p-cresol, p-hydroxydiphenylmethane, 4-benzyl-phenol
InChI Key HJSPWKGEPDZNLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)O
IUPAC Name 4-benzylphenol
Molecular Weight (g/mol) 184.238
PubChem CID 7563
Formula Weight 184.24
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 4-Benzylphenol
Show More Show Less
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.