Learn More
4-Methoxycinnamic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| CAS | 830-09-1 |
| Molecular Formula | C10 H10 O3 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, Cinnamic acid, p-methoxy- (6CI,8CI), 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid, 3-(4-Methoxyphenyl)propenoic acid, 4-Methoxycinnamic acid, 4-Methyoxycinnamic acid, 4'-Methoxycinnamic acid, Bernel hydro, NSC 5303, NSC 623437, O-Methyl-p-coumaric acid, p-Methoxycinnamic acid, (EZ)-4-Methoxycinnamic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H10O3/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-4+ |
| SMILES | COc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1 |
| IUPAC Name | (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 178.18 |
| Formula Weight | 178.063 |
| Chemical Name or Material | 4-Methoxycinnamic Acid |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?