Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis de 4 ml (13 mm)
Code produit 11903499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Marking Spot:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Marking Spot Conditionnement
11903499 Transparent Non 100 pièces
12440188 Ambré Non 100 pièces
10342485 Ambré Oui 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11903499 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur C401521
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en verre de haute qualité, ces flacons de 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm disposent d’une finition filetée 13-425 et s’adaptent à un vaste éventail d’échantillonneurs automatiques.
Ces flacons de 4 ml (13 mm) de 15 x 45 mm sont fabriqués en verre ambré 51A supérieur (Type 1, Classe AB) ou transparent et sont dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles pour les marques Thermo Scientific™ National™ et Chromacol™.
Recommandés pour les instruments suivants :
?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Dionex™
  • ?non-ascii?
  • Shimadzu™
  • ?non-ascii?
  • Spark Holland™
  • ?non-ascii?
  • Varian™
  • ?non-ascii?
  • VWR (Merck) / Hitachi™
  • ?non-ascii?
  • Waters™ (carrousel Wisp 48 positions)
  • ?non-ascii?
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 4 ml
Nb par paquet 100
Volume (métrique) résiduel < 800 μl
Volume (métrique) total 4 ml
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 13-425
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 45 mm
Type de produit Kit de bouchons à vis de 4 ml assemblés