Learn More
Descrizione
- Molecular Weight: 154.21 g/mol
- Purity: >98%
- Form: Liquid
- Storage Buffer: Constituents: 99.5% Methyl acetate, 0.5% (E)-4-oxonon-2-enal
- Biological Activity: Lipid peroxidation product, modifies histidine and lysine residues on proteins, causes protein cross-linking, and is a TRPA1 activator (EC50 = 1.9 μM)
- Storage Temperature: Store at -80°C
- Shipping Temperature: Dry Ice
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Buffer | 99.5% methyl acetate, 0.5% (E)-4-oxonon-2-enal |
| Content And Storage | Store at -80°C. |
| Form | Liquid |
| Shipping Condition | Dry Ice |
| Target Molecule | TRPA1 |
| Formulation | 99.5% Methyl acetate, 0.5% (E)-4-oxonon-2-enal |
| Quantity | 1 mg |
| For Use With (Application) | TRPA1 activation |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?