Learn More
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 97%, BLD Pharm™
Product Code. 31425948
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31425948 5 g
31416779 10 g
31422797 100 g
31416183 250 mg
31419280 25 g
31424134 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31425948 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD123165g
 Restricted Item
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
CAS 68176-57-8
Molecular Formula C10H16N2
MDL Number MFCD00052695
Quantity 5 g
SMILES NC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1N
Molecular Weight (g/mol) 164.25
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.