Learn More
Fisherbrand™ Rack clinique 4 combinaisons
Code produit 16340402 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Bleu, Violet, Vert, Rouge, Naturel
Naturel
Vert
Violet
Conditionnement:
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16340402 Bleu, Violet, Vert, Rouge, Naturel 5 pièces
16350402 Bleu 5 pièces
16360402 Violet 5 pièces
16370402 Vert 5 pièces
16380402 Naturel 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16340402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    85.33€ / 5 pièces
    Économisez 54.67€
    39% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le portoir pour tubes cliniques à 4 combinaisons est le seul portoir pour tubes spécifiquement conçu pour maintenir des tubes de prélèvement sanguin et de culture ronds, plats et coniques. Il contient plusieurs tailles de tubes sans nécessité d’avoir plus
  • Compatible avec toutes les marques de tubes de prélèvement et de culture de sang à fond rond, plat et conique de 13 et 16 mm.
  • Seul un rack à 4 voies est disponible avec une connexion à six voies.
  • Reliez des puits de tailles différentes ou identiques, bout à bout ou côte à côte, dans n'importe quelle orientation.
  • Personnalisez le rack en fonction du nombre de puits requis ; un nombre illimité d'unités peuvent être reliées entre elles ou vous pouvez utiliser une unité autonome.
  • Des puits uniformément espacés contribuent à éliminer les erreurs de pipetage, ce qui permet d'obtenir des résultats plus précis.
  • Identification alphanumérique moulée pour une localisation et une récupération rapides des tubes.
  • Robuste, fabriqué en polypropylène résistant aux produits chimiques et facile à nettoyer.
  • Ces grilles peuvent être utilisées dans les bains-marie et placées dans les congélateurs.
  • Pack de couleurs assorties disponible pour différentes options de codage couleur.
  • Brevet en instance
  • Autoclavable
Spécification
Séparateurs cellulaires Non
Déclaration de pureté Nettoyé avec des détergents doux et autoclavable
Bouchon inclus Non
Description Rack clinique 4 voies (lot de 5)
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu, Violet, Vert, Rouge, Naturel
Capacité Tubes (13 mm), Tubes (16 mm)
Matériau Polypropylène
Positions 18
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Tubes cliniques
À utiliser avec (équipement) Agitateur
Nbre de racks 5
Conditionnement Film plastique thermorétracté
Quantité 5 Pk.
Gamme de température (métrique) 0 °C à 121 °C
Dimensions (L x l x H) 9,1 x 2,8 x 3,8 in
Longueur (métrique) 23,2 cm
Longueur (impériale) 9,1 in
Largeur (impériale) 2,8 in
Hauteur (impériale) 3,8 in
Diamètre (métrique) du puits 13 mm, 17 mm
Poids (impériale) .28 lb
Poids (métrique) .11 kg
Comprend Portoir
Type de produit Support pour tubes de sang
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 9,5 cm
Array Côté A : 6 x 3, côté B : 6 x 2, côté C : 6 x 3, côté D : 6 x 2
Largeur (métrique) 7,0 cm