Learn More
Gilac™ Conteneurs de tri sélectif de 40 L avec couvercles
Code produit 17958731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17958731 Assortiment 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17958731 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G144800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.35€
    154.37€ / 1 pièces
    Économisez 62.98€
    28% de réduction
Expédition estimée: 23-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les conteneurs de tri sélectif de 40 L avec couvercles sont adaptés au tri sélectif.
  • Conteneurs adaptés au tri sélectif.
  • Facile d'accès. Une fois empilés, les récipients supérieurs permettent de verrouiller le couvercle en position ouverte pour une utilisation simplifiée.
  • Vendus par lot de 3 conteneurs avec un couvercle bleu, un couvercle jaune et un couvercle vert pour faciliter le tri des déchets.
  • Empilables (avec couvercle) et emboîtables (sans couvercle) pour le rangement.
  • Conteneurs compatibles avec les chariots roulants universels GILAC 600 x 400 pour une manutention facile.
  • Les dimensions indiquées dans le tableau des caractéristiques du produit sont celles d'un récipient avec couvercle.
  • Hauteur de 3 conteneurs empilés : 1310 mm. Dimensions du colis livré dans une boîte : 700 x 420 x 730 mm.
Spécification
Type Tube de stockage
Matériau HDPE
Couleur Assortiment
Forme Rectangulaires
Capacité (impériale) 10,6 gal
Capacité (métrique) 40 L
Quantité 3 Pk.