Learn More
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene, 97%
Artikelnummer. 11440030
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11440030 5 g 5g
11430030 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11440030 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50564.06
 Restricted Item
Expédition estimée: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 99725-44-7 | C8H8BrF | 203.054 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99725-44-7
Molecular Formula C8H8BrF
Molecular Weight (g/mol) 203.054
MDL Number MFCD01320701
InChI Key ZXPHUVHMBKRRJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-fluoro-m-xylene, 5-bromo-2-fluoro-3-xylene, 4-bromo-2,6-dimethylfluorobenzene, 1-bromo-4-fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-xylene, benzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-fluorobromobenzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethyl-benzene, ksc486i9j
PubChem CID 2736298
IUPAC Name 5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=CC(=C1F)C)Br
Tekniske data
Quantity 5 g
Boiling Point 95°C (22 mmHg)
Formula Weight 203.06
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Bromo-2-fluoro-m-xylene
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.