Learn More
5-Chloro-N-ethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30946791
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
100mg
1g
250mg
50mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30946791 50 mg 50mg
30947268 1 g 1g
30932355 5 g 5g
30937059 100 mg 100mg
30941994 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30946791 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD12184350mg
 Restricted Item
Expédition estimée: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 248281-84-7
Molecular Formula C19H17ClN2O3
MDL Number MFCD08689859
Quantity 50 mg
SMILES C1=CC=C(Cl)C2=C1N(C(=C(C2=O)C(=O)N(CC)C3=CC=CC=C3)O)C
Molecular Weight (g/mol) 356.80
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 5-Chloro-N-ethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.