Learn More
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31433289
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31433289 10 g
31423900 1 g
31415968 500 g
31421508 100 g
31430707 25 g
31432769 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31433289 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1157110g
 Restricted Item
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifica
CAS 700-84-5
Molecular Formula C9H7FO
MDL Number MFCD00041031
Quantity 10 g
SMILES O=C1CCC2=C1C=CC(F)=C2
Molecular Weight (g/mol) 150.15
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.