Learn More
5'-Methylthioadenosine, MedChemExpress
Product Code. 16453556
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16453556 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16453556 Supplier Medchem Express Supplier No. HY16938
 Restricted Item
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress 5'-Methylthioadenosine (5'-(Methylthio)-5'-deoxyadenosine) is a nucleoside generated from S-adenosylmethionine (SAM) during polyamine synthesis.
5'-Methylthioadenosine suppresses tumors by inhibiting tumor cell proliferation, invasion, and the induction of apoptosis while controlling the inflammatory micro-environments of tumor tissue. 5'-Methylthioadenosine and its associated materials have striking regulatory effects on tumorigenesis.
Spezifikation
Chemical Name or Material 5'-Methylthioadenosine
CAS 2457-80-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C11H15N5O3S
Synonym 5'-(Methylthio)-5'-deoxyadenosine 5'-Deoxy-5'-(methylthio)adenosine 5'-S-Methyl-5'-thioadenosine
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (168.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 2.5 mg/mL (8.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3CSC
Molecular Weight (g/mol) 297.33
Quantity 25 mg
Formula Weight 297.33
Percent Purity 97.0%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.