Learn More
Gilac™ Chariot rond à 5 roues avec logement de roue en acier
Code produit 16264011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
120 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (métrique) Conditionnement
16264011 120 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16264011 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G170214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.54€
    74.09€ / 1 pièces
    Économisez 40.45€
    35% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le chariot rond à 5 roues avec carter de roue en acier offre une excellente stabilité et une grande maniabilité grâce à ses 5 roues motrices montées sur roulements à billes. Capacité de charge de 120 kg sur surface lisse.
  • Excellente stabilité et grande maniabilité grâce à ses 5 roues motrices montées sur roulements à billes
  • Capacité de charge de 120 kg sur une surface lisse
  • Base en ABS injecté garantissant une durabilité inégalée
  • Compatible avec tous les conteneurs ronds GILAC de 75 L, les petits bacs et les fûts de 75 L (30 à 100 L)
  • Roues en PP de 50 mm avec pneus en caoutchouc
  • Barre de traction amovible GILAC disponible (en option)
  • Dolly également disponible en ABS-PC noir
Spécification
Type Chariot à tambour
Capacité 1 Cylinder
Capacité de charge (impériale) 264.6 lb.
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Matériau Plastique ABS, acier chromé
Couleur Gris
Diamètre (impériale) 18,5 in
Diamètre (métrique) 470 mm
À utiliser avec (équipement) Tous les fûts (de 30 L à 100 L), les conteneurs alimentaires ronds de 75 L et les bacs GILAC de 75 L
Hauteur (impériale) 5,1 in
Hauteur (métrique) 130 mm
Longueur (impériale) 19,7 in
Longueur (métrique) 500 mm
Forme Rond
Poids (impériale) 3.5 lb.
Poids (métrique) 1.6 kg
Largeur (impériale) 18,5 in
Largeur (métrique) 470 mm