Learn More
Labcon™ PerformR™ Tubes à centrifuger en polypropylène de 50 mL
Description
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Les tubes sont autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Couleur de bouchon | Violet |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Centrifugeuses, agitateurs rotatifs, agitateurs |
| Nb par paquet | 500/paquet |
| Conditionnement | 500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte |
| Afficher plus |