Learn More
Labcon™ UVSafe™ Tubes à centrifuger en polypropylène de 50 mL avec bouchons à vis
GREENER_CHOICE
Code produit 16654052
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
25 tubes/portoir en fibres à faible taux de déchets, 20 portoirs/carton
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.
500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte
Conditionnement:
25 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement unitSize
16654052 Stérile 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. 500 pièces
16664062 Non stérile 500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte 500 pièces
17527906 Stérile 25 tubes/portoir en fibres à faible taux de déchets, 20 portoirs/carton 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16654052 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 31824450069
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubes à centrifuger ambrés sont certifiés pour protéger les échantillons photosensibles en bloquant 100 % de la transmission des UVA, UVB et UVC. UVSafe™ Les tubes sont totalement opaques, protégeant ainsi même les composés les plus sensibles à la lumière et empêchant d'endommager les acides nucléiques et les protéines.
  • Tube à centrifuger conique
  • Avec bouchons à insérer fixés
  • Bloque 100 % de la lumière UVA, UVB et UVC, mais laisse passer la lumière visible
  • Graduations imprimées en blanc
  • ATP, sans RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène)
  • polypropylène USP Résine de classe VI
  • Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
  • Congelable jusqu'à -80 °C
  • Tubes autoclavables
  • Capacité : 50 ml
  • Fabriqué en USA
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP ; IATA 95 kPa
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur de bouchon Violet
Couleur Ambré
Capacité (métrique) 50 mL
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Centrifugeuses, agitateurs rotatifs, agitateurs
Nb par paquet 50/paquet
Conditionnement 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.
Quantité 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.
Stérilité Stérile
Gamme de produits Tubes à centrifuger UVSafe™
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Longueur (métrique) 115 mm
Taille du bouchon 29 mm
Déclaration de pureté ATP, RNase/DNase et sans endotoxines
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis de style bouchons
Closure Included Oui
Writing Area Oui
Résistance aux UV Oui
Graduated Oui
Graduations 5 à 45 ml par incréments de 1 ml
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 12,500 x g