Learn More
Eppendorf™ Plaques à puits profonds PCR à 96 puits en polypropylène stérile 500 μL
Tous les produits Eppendorf Produits
Description
- Disponible en 4 jantes de couleurs différentes pour la différenciation des procédés
- Consistance géométrique pour les applications robotiques
- g-Safe®: haute stabilité de centrifugation jusqu’à 6 000 ×g pour des protocoles plus rapides et une meilleure qualité d’échantillon
- Des bords de puits surélevés et une surface lisse pour un étanchéité (thermique) fiable, un empilement facile et fiable
- Conception du puits RecoverMax®: Géométrie optimisée du puits pour une récupération maximale de l’échantillon et d’excellentes propriétés de mélange
- Volume restant minimisé et haute uniformité d’un puits à l’autre
- Le polypropylène de haute qualité assure une forte résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux extrêmes de température
- Fabriqués sans agents glissants, plastifiants ni biocides – . Matériaux pouvant avoir un effet négatif sur les bioanalyses.
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- OptiTrack®Matrice : jusqu’à 30 % d’identification de l’échantillon plus rapide et moins d’erreurs de pipetage grâce à un marquage alphanumérique à haut contraste
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | blanc |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Stérile |