Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse pré-traitée de laboratoire en RC standard Spectra/Por™ 7 Seuil de rétention des molécules 10 000 Da
Description
Includes
- 1 mètre de tubulure pré-traitée, une paire de bouchons et 5 aiguilles d’ouverture
- Porosité hydrophile et symétrique
- Équilibré dans l’eau
- Conditionnée humide dans une solution de conservateur contenant 0,05 % d’azoture de sodium
- Pour de petites expériences ou pour qualifier une membrane pour une application particulière
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dialysis Kit |
| MWCO | 10 kDa |
| Format | Tubing |
| Diamètre (métrique) | 29 mm |
| Longueur (métrique) | 6,4 ml/cm vol./longueur |
| Quantité | 1 m de tubulure/kit |