Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse en CE de qualité biotechnologique de laboratoire 0,1 à 0,5 kDa
Description
Includes
- 1 m de tubulure en CE de qualité biotechnologique dans de l’azoture de sodium à 0,05 %
- Deux bouchons de tubulure universels
- Cinq aiguilles d’ouverture
Idéal pour les petites applications de dialyse critiques nécessitant la sélectivité et la rétention plus concises fournies par la membrane en ester de cellulose (CE) Biotech que celles en RC de qualité standard
- Porosité hydrophile et symétrique
- Pour les applications exigeant de petites tubulures ou l’évaluation d’une membrane de dialyse spécifique
- Comprend 1 m de tubulure avec une paire de bouchons de tubulure et 5 aiguilles d’ouverture
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dialysis Trial Kit |
| MWCO | 0,1 à 0,5 kDa |
| Format | Tubing |
| Diamètre (métrique) | 20 mm |
| Longueur (métrique) | 3,1 ml/cm vol./longueur |
| Quantité | 1 m de tubulure/kit |
| Contenu et stockage | Stockage recommandé au réfrigérateur (4 à 8°C). |