Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 2 seuil de rétention des molécules 12 à 14 kDa
Code produit 12771138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6,5 mm
16 mm
29 mm
67 mm
76 mm
Longueur (métrique):
0,32 ml/cm vol./longueur
2 ml/cm
34 ml/cm vol./longueur
46 ml/cm vol./longueur
5 m
6,4 ml/cm
Quantité:
1 m de tubulure/kit
5 m de tubulure/kit
Pièce
Conditionnement:
1 pièce
1m
5m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Quantité Conditionnement
12771138 16 mm 5 m Pièce 1 pièce
15310762 16 mm 2 ml/cm 1 m de tubulure/kit 1m
15320762 29 mm 6,4 ml/cm 1 m de tubulure/kit 1m
15390752 6,5 mm 0,32 ml/cm vol./longueur 5 m de tubulure/kit 5m
15300762 6,5 mm 0,32 ml/cm vol./longueur 1 m de tubulure/kit 1m
11541040 29 mm 5 m Pièce 5m
15340762 67 mm 34 ml/cm vol./longueur 5 m de tubulure/kit 5m
15350762 67 mm 34 ml/cm vol./longueur 1 m de tubulure/kit 1m
15360762 76 mm 46 ml/cm vol./longueur 5 m de tubulure/kit 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12771138 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 132678T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    155.00€ / 1 pièces
    Économisez 50.00€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
  • 1 m ou 5 m de tubulure de dialyse Spectra/Por 2
  • 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
  • 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
  • 2 ouvre-tubulures adhésifs
Avec tubulure à membrane en cellulose régénérée de qualité standard pour les applications présentant une différence de taille significative entre les espèces MW séparées
  • Pour des applications de perméabilité plus élevée ou pour l’évaluation des tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
  • Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper dans de l’eau)
Spécification
Type de produit Kit d’essai
MWCO 12 à 14 kDa
Matériau Cellulose régénérée
Format Tubing
Diamètre (métrique) 16 mm
Diamètre (impériale) 0,6 in
Longueur (impériale) 16 pi
Longueur (métrique) 5 m
Capacité (métrique) 2 mL
Contenus des kits Rouleau de 5 m de Spectra/Por™ 1, 2 ou 3 tubulures de dialyse, 1 bouchon standard Spectra/Por (facilite la flottabilité), 1 bouchon lesté Spectra/Por (facilite l’orientation verticale), 5 prises d’ouverture
Quantité Pièce
À utiliser avec (application) Idéal pour la dialyse en petit volume ou l’évaluation de la membrane pour une application