Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 3 seuil de rétention des molécules 3,5 kDa
Description
Includes
- 1 m ou 5 m de tubulure de dialyse Spectra/Por 3
- 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
- 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
- 2 ouvre-tubulures adhésifs
- Pour les applications de dialyse de base ou pour évaluer les tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
- Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper dans de l’eau) ou sans glycérine (sans trempage nécessaire)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dialysis Trial Kit |
| MWCO | 3,5 kDa |
| Format | Tubing |
| Diamètre (métrique) | 29 mm |
| Longueur (métrique) | 6,4 ml/cm vol./longueur |
| Quantité | 5 m de tubulure/kit |