Learn More
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31450393
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31450393 25 g
31449425 100 g
31442762 5 g
31439852 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31450393 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1391225g
 Restricted Item
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 84163-13-3
Molecular Formula C12H14ClFN2O
MDL Number MFCD06658529
Quantity 25 g
SMILES FC1=CC2=C(C=C1)C(C3CCNCC3)=NO2.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 256.70
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.