Learn More
Thermo Scientific™ Angle fixe à 6 positions Highconic™ Adaptateurs de rotor
Code produit 10318612 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tube:
Conique
Falcon conique
Microtube
Tube de 16 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tube Conditionnement
10318612 Falcon conique 1 pièce
10107881 Microtube 1 pièce
10676373 Conique -
10085060 Tube de 16 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10318612 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    97.10€ / 1 pièces
    Économisez 4.90€
    4% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
L’adaptateur conique 50 ml (75-007-556) requiert des tampons en caoutchouc (fournis avec les godets). Retirez les tampons lorsque vous utilisez des adaptateurs d’autres tailles.
Utilisez ces adaptateurs rotor pour le raccordement aux tubes à centrifuger à fond rond ou conique et aux tubes à microtubes jusqu’à 50 mL.
Utilisez ces câbles à angle fixe à 6 places Highconic™ Adaptateurs de rotor à connecter aux tubes de centrifugeuse jusqu’à 50 ml. Les adaptateurs prennent en charge les tubes ronds ou à fond conique et les microtubes et fonctionnent avec HiGhConic™ rotors à angle fixe.
  • Les adaptateurs peuvent accueillir des tubes à fond rond ou conique et des microtubes.
  • Les adaptateurs rotor fonctionnent avec les rotors à angle fixe HiGhConic™
  • Convient aux tailles de tubes jusqu’à 50 mL
Informations sur la commande
Les adaptateurs sont vendus individuellement ; commandez la quantité requise pour équiper le rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Type de tube Falcon conique
Capacité 50 ml
À utiliser avec (équipement) HiGhConic™ rotor à angle fixe
Dimension du tube 50 ml de Falcon