Learn More
Rephile™ 60 L Tank Level Sensor
Code produit 15439659 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Water Purification System
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15439659 Water Purification System 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15439659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    210.61€ / 1 pièces
    Économisez 33.39€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disclaimer: These products are manufactured by Rephile. Rephile are not affiliated with or endorsed by Merck™.
60 L Tank Level Sensor. Comparable to FTPF05381. Reuse the float.
Disclaimer: These products are manufactured by Rephile. Rephile are not affiliated with or endorsed by Merck™.
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
À utiliser avec (équipement) Water Purification System
Type Level Sensor