Description
L’imprimante Brady™ BBP11 est une petite imprimante de bureau compacte qui offre une impression de transfert thermique de haute qualité à un faible coût. L’imprimante offre des performances élevées grâce à une sortie durable et fiable, avec une vitesse d’impression allant jusqu’à 127 mm (5 pouces) par seconde. Elle est facile à utiliser et permet un chargement rapide du ruban et du support. Le port Ethernet interne standard facilite l’intégration dans n’importe quelle application.
- Petite et compacte, seulement 101,6 mm (4 pouces) de large
- Résolution d’impression en 300 dpi
- Offre une large gamme de matériaux imprimables
- Fiable et durable
- De nombreuses fonctions intégrées comme standard telles que Ethernet (réseau), interface de communication triple et construction à double paroi ; imprimante de transfert thermique d’entrée de gamme idéale pour les étiquettes pour le sang, les tissus et les lames dans les hôpitaux, les soins de santé et les laboratoires médicaux.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ruban pour imprimante à transfert thermique |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante d'étiquettes BBP11 |
| Longueur (métrique) | 70 m |
| Largeur (métrique) | 110 mm |
| Diamètre (métrique) | 12,7 mm D.I. |
| Dimensions (L x l) | 70 m x 110 mm |
| Description | Ruban d’imprimante à transfert thermique noir série 6400 |
| Côtés imprimables | Encre du côté extérieur |
| Quantité | 1 de chaque |
| Afficher plus |