Learn More
Hamilton™ Seringues 700 Microliter : Terminaison N
Description
- Seringue Hamilton originale, assemblée à la main
- Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 500 µl
- Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Acier inoxydable (piston) |
| Calibre d’aiguille | 22 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,135 in |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,0161 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,41 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,0283 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,305 in |
| Diamètre (métrique) interne | 3,26 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 7,75 mm |
| Afficher plus |