Learn More
Hamilton™ Seringues 700 Microliter : Terminaison N
Code produit 10625251
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Type de pointe d’aiguille:
3
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Arrondi
Cône
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure:
0,13 mm
0,15 mm
0,41 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,483 mm
0,72 mm
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de pointe d’aiguille Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure unitSize
10625251 100 μl Arrondi 0,15 mm 0,72 mm 1 pièce
10058300 250 μl Arrondi 0,41 mm 0,72 mm 1 pièce
10095630 500 μl Arrondi 0,41 mm 0,72 mm -
10054414 500 μl Cône 0,41 mm 0,72 mm 1 pièce
10097671 10 μl Cône 0,13 mm 0,47 mm 1 pièce
10313811 10 μl Arrondi 0,13 mm 0,72 mm 1 pièce
10180361 50 μl Arrondi 0,15 mm 0,72 mm 1 pièce
10778541 25 μl Arrondi 0,15 mm 0,72 mm 1 pièce
10340711 10 μl 3 0,15 mm 0,72 mm 1 pièce
10261821 50 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 0,15 mm 0,72 mm 1 pièce
10429042 10 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 0,13 mm 0,47 mm 1 pièce
10149980 25 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 0,15 mm 0,72 mm 1 pièce
10020332 5 μl 3 0,13 mm 0,483 mm 1 pièce
10313571 100 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 0,15 mm 0,72 mm 1 pièce
10251871 250 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 0,15 mm 0,72 mm 1 pièce
10303621 500 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 0,41 mm 0,72 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10625251 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 80665
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La seringue de la série 700 est la seringue Hamilton originale, ajustée à la main. Cette série de seringues est idéale pour la distribution de volumes à partir de 0,5 μL jusqu'à 500 μL. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
  • Seringue Hamilton originale, assemblée à la main
  • Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 500 µl
  • Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 22s G
Diamètre (impériale) interne 0,061 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0059 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,15 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0283 in
Diamètre (impériale) externe 0,305 in
Diamètre (métrique) interne 1,46 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
À utiliser avec (application) Pour la distribution de petits volumes afin d’atteindre le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2 000 psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 710
Numéro de pointe d’aiguille 3
Quantité Unité
Volume (métrique) 100 μl
Type de pointe d’aiguille Arrondi
Type de connexion Soudé