Learn More
Ratiolab™ Sacs auto-clavables BIOHAZARD 72 litres
Description
- Fabriqué en film de polypropylène très résistant
- Avec une large couture au fond
- Autoclavable à 134°C pendant 20 minutes (le sachet ne doit pas être complètement fermé)
- L’étiquette blanche rectangulaire devient foncée à l’autoclavage
- Avec étiquette DANGER BIOLOGIQUE et marque de sécurité en anglais, allemand, français et espagnol
- 75 unités par boîte
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Élimination des déchets dangereux |
| Comprend | Patch indicateur |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 75/Paquet |
| Dimensions (L x l x H) | 700 x 1100 x 0,050 mm |
| Capacité (métrique) | 72 L |