Learn More
Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique série 7950
Code produit 10253824 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Dimensions (L x l):
300 m x 60 mm
70 m x 110 mm
70 m x 35 mm
70 m x 65 mm
70 m x 85 mm
Diamètre (métrique):
12,7 mm D.I.
25,4 mm diamètre intérieur
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Diamètre (métrique) Conditionnement
10253824 Noir 70 m x 110 mm 12,7 mm D.I. 1 BX
11568714 Noir 300 m x 60 mm 25,4 mm diamètre intérieur 1 pièce
11508824 Noir 70 m x 35 mm 12,7 mm D.I. 1 pièce
11518824 Noir 70 m x 65 mm 12,7 mm D.I. 1 BX
11874115 Bleu 70 m x 110 mm 12,7 mm D.I. 1 BX
11528824 Noir 70 m x 85 mm 12,7 mm D.I. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10253824 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 804465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.20€
    48.12€ / 1 pièces
    Économisez 6.08€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une forte résistance environnementale contre les frottis et les produits chimiques.
Rubans d’imprimante à transfert thermique série 7950
  • Qualité d’impression à bords précis
  • Côté ruban encreur à l’extérieur
  • Formulation de ruban en cire / résine
Spécification
Type de produit Ruban pour imprimante à transfert thermique
Couleur Noir
Diamètre (métrique) 12,7 mm D.I.
Dimensions (L x l) 70 m x 110 mm
Description Formulation de ruban en cire/résine
Côtés imprimables Encre du côté extérieur
Alternate Part Number R7950-110X70/O