Learn More
Integra Biosciences™ Adaptateur à 8 canaux
Code produit 12603275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Adaptateur en acier inoxydable 8 canaux, 40 mm
Adaptateur à 8 canaux avec éjecteur pour cônes de préhension
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
12603275 Adaptateur à 8 canaux avec éjecteur pour cônes de préhension 1 pièce
10023451 Adaptateur en acier inoxydable 8 canaux, 40 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12603275 Fournisseur Integra Biosciences™ Code fournisseur 159025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.01€
    50.10€ / 1 pièces
    Économisez 11.91€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces adaptateurs avec les outils d’aspiration VACUBOY. Les adaptateurs à 8 canaux Integra Biosciences™ utilisés avec les outils d’aspiration VACUBOY convertissent toute source de vide en un système d’aspiration intuitif.
  • Adaptateur d’aspiration en plastique 8 canaux pour cônes jetables avec éjecteur
  • Adaptation à une variété de tubes, flacons, bouteilles, etc.
  • Accueil de plaques de 12 à 96 puits
Peut être utilisé avec le système à vide de confort VACUSAFE. Permet de disposer de résidus liquides de manière fiable, précise et pratique :
  • Avec un volume dosé avec précision
  • Sans perte de gouttes
  • Sans risque de contamination
  • Sans fatigue
  • Toutes les pièces en contact avec les liquides sont autoclavables
Spécification
Type Adaptateur à 8 canaux avec éjecteur pour cônes de préhension
À utiliser avec (équipement) Outils d'aspiration VACUBOY