Learn More
8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline), Mikromol™
Product Code. 30463779
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
4 x 25 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30463779 4 x 25 mg 100mg
30049537 25 mg 25mg
30050289 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30463779 Supplier Mikromol Supplier No. MM0390.0100254AMP
 Restricted Item
Expédition estimée: 26-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
CAS 826-81-3
Analyte or Component Names 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C10 H9 N O
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline
InChI Formula InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
Solution Type Neat
SMILES Cc1ccc2cccc(O)c2n1
IUPAC Name 2-methylquinolin-8-ol
Molecular Weight (g/mol) 159.18
Quantity 4 x 25 mg
Formula Weight 159.0684 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.